Läs mer
Axygen™ Robottips för hängande wafer: Tecan-stil vätskenivåavkänningsspetsar, försteriliserade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11394305 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 1536
Paket med 2304
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Filtrerade unitSize
11394305 200 μl Filtrerade Paket med 2304
11374305 20 μl Filtrerade Paket med 2304
11334305 50 μl Ej filtrerad Paket med 2304
11384295 200 μl Ej filtrerad Paket med 2304
12201627 1000 μl Filtrerade Paket med 1536
11314315 50 μl Filtrerade Paket med 2304
11384285 1000 μl Ej filtrerad Paket med 1536
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11394305 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer TTF200CBKHTRS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svarta spetsar för korrekt provleverans
Axygen™ erbjuder en omfattande rad tips för Tecan™ , Aurora Biomed och PerkinElmer™ automationssystem. Dessa spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet. Tips är RNase-/DNas-fria och icke-pyrogena. Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad. Klara och konduktiva svarta polypropenspetsar finns i 96-brunnars format och finns även i hängspetsställ utformade för Tecan™ Genesis Freedom™ /Frihet Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 huvud, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals huvud och PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 huvud.
  • 1000μ L Vätskenivåavkänningstips
  • 96 Tipsformat
  • Ledande svart polypropen
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Sterila
  • Kompatibilitet: Tecan™ Genesis Freedom™ /Frihet Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 huvud, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals huvud, PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 huvud
  • Certifikat
    Certifierad DNAse-, RNAse- och Pyrogen-säker
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 200 μl
    Filtrerade Filtrerade
    Sterilitet Sterila
    Färg Svart
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Certifikat och efterlevnad Icke-ANSI
    För användning med (applikation) För korrekt provleverans
    Formatera Ställ
    Tipsstil Automatisering, Rund
    Förpackning Hängande spetsställ
    Kvantitet 24 Rack/Cs.
    För användning med (utrustning) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head