Läs mer
Fisherbrand™ Handheld Electronic Decapper Tool
Produktkod. 15522340 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15522340
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Quick and easy removal of aluminum seals with the push of a button.
  • Decapper
  • 110 - 240V
  • Electronic
  • Steel/plastic
  • One hand, secure, reproducible crimps/decrimps of 8, 11, 13 and 20mm vials with the push of a button
  • Reduces hand strain compared to manual crimper operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20mm Electronic Decapper
För användning med (utrustning) Aluminum Cap
Storlek 20 mm