Läs mer
Corning™ Hanks balanserade saltlösningar
BIOPHARMA
Produktkod. 15353571
Kvantitet:
1 x 500 ml
6 x 500 mL
Koncentration:
1 X
1 st
Med tillsatser:
Kalcium, Magnesium
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
No Calcium, No Magnesium
Produktkod. 15353571
Brand: Corning™ 21020CV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Saltlösningar levereras vid rumstemperatur om inget annat anges
pH för 10X lösningar måste justeras efter utspädning till 1X koncentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange Röd
Innehåll och lagring 2° till 30 °C
Koncentration 1 st
Form Vätska
Produkttyp Hanks balanserade saltlösning
Med tillsatser Kalcium, Magnesium
pH 7,1 till 7,4
Kvantitet 1 x 500 ml