Läs mer
Corning™ Hanks balanserade saltlösningar
BIOPHARMA
Produktkod. p-91034
Kvantitet:
1 x 500 ml
6 x 500 mL
Koncentration:
1 X
1 st
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
No Calcium, No Magnesium
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Med tillsatser:
Kalcium, Magnesium
Produktkod. 15363571
Brand: Corning™ 21021CV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Saltlösningar levereras vid rumstemperatur om inget annat anges
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange Red
Innehåll och lagring 2° to 8°C
Koncentration 1 X
Form Liquid
Produkttyp Hanks' Balanced Salt Solution
Utan tillsatser No Calcium, No Magnesium
Formulering Potassium Chloride 0.4g/L, Monopotassium Phosphate 0.06g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate (anhydrous) 0.0477g/L, Sodium Bicarbonate 0.35g/L, D-Glucose 1g/L, Phenol Red.Sodium 0.01g/L
pH 7 to 7.4
Kvantitet 6 x 500 mL