missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hanks balanserade salter, utan natriumbikarbonat, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- Hanks' Balanced Salts-lösning används för att upprätthålla pH och osmotisk balans i mediet och för att förse cellerna med vatten och essentiella oorganiska joner.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| pH | 6,0 till 7,0 (före justering med natriumbikarbonat) |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 x 10 l |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?