Läs mer
Hanna Instruments™ Checker™ pH-testare och ersättningsdel
Produktkod. 10131361
Change view
För användning med (applikation):
pH
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10131361 pH Varje
1 options
Produktkod. 10131361 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI98103
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med praktiskt taget alla elektroder som delar samma kontakt.
  • pH-intervall från 0,00 till 14,00
  • Ger hög noggrannhet med 0,1 pH-upplösning
  • 1,5V
  • RH max 95 %
  • Med LCD och manuell tvåpunktskalibrering
  • 3000 timmars batteritid
Specifikationer
För användning med (applikation) pH
Noggrannhet ±0,2 pH
Detektionsområde 0 till 14 pH