Läs mer
Hanna Instruments™ pH-elektrodrengöringslösning
Produktkod. 11584387
Change view
Kapacitet (metrisk):
230 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11584387 230 ml Varje
1 options
Produktkod. 11584387 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI7061M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.95 SEK
    199.69 SEK / Paket med 1
    Save 91.26 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Eliminerar föroreningar och rester som finns kvar på elektrodytorna när de sänks ned i prover under mätning eller vid felaktig förvaring. Hanna Instruments™ pH Electrode Cleaning Solution löser upp alla mineralavlagringar eller andra beläggningar genom att blötläggas i upp till 20 minuter.
Allmän rengöringslösning som kan användas för en mängd olika applikationer.
  • Eliminerar föroreningar och rester som finns kvar på elektrodytorna när de sänks ned i prover under mätning eller vid felaktig förvaring.
  • Löser upp eventuella mineralavlagringar eller andra beläggningar genom att blötläggas i upp till 20 minuter.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 230 ml
Typ av fyllningslösning Vattenhaltig
För användning med (applikation) Ta bort orenheter och rester från ph-elektroder