Läs mer
Hanna™ Instrument pH-elektrod
Beskrivning
- Används för kemikalier, fälttillämpningar och kvalitetskontrolltestning
- Har PEI-kropp, dubbel junction pH-elektrod med en BNC-kontakt
- Har en enda keramisk koppling i den yttre referenscellen och den pH-avkännande delen är gjord av generellt glas, skyddat av en förlängning av den hållbara PEI-kroppen
- Designhänsyn som är idealisk för kemikalier, kvalitetskontroll, fälttillämpningar och allmän användning
- Använder allmänt ändamål (GP ) glas, sfärisk glödlampa, polyeterimid (PEI) kropp, enkel keramisk fritta och dubbelkoppling
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC och Phono Plug |
| Material | PEI |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 70 °C |
| Längd (metrisk) | 175.5 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |