Läs mer
Hanna™ Instrument Standard DO-sond
Produktkod. 10469880
Change view
Längd (metrisk) kabel:
4 m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10469880 4 m Paket med 5
1 options
Produktkod. 10469880 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI76407A/P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4567.50 SEK
    1474.33 SEK / Paket med 5
    Save 3093.17 SEK
    67% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Typ Upplöst syre Skruvlockmembran
Längd (metrisk) kabel 4 m
För användning med (utrustning) Hanna bärbara polarografiska prober för löst syre
Membran Polytetrafluoreten (PTFE)