Läs mer
Hanna™ Instrument Zero Oxygen Solution
Beskrivning
- Högkvalitativ, bikomponent noll syrelösning gjord av kemikalier av reagenskvalitet
- Beredd med kemikalier av reagenskvalitet
- Problemfria, lätta att blanda kemiska komponentflaskor
- Lufttät försegling för att säkerställa kvaliteten på lösningen
- Bikomponent noll syrelösning designad för kalibrering av både polarografiska och galvaniska sensorer för löst syre
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Polarografiska DO-sensorer, Galvanisk DO-sensor |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- zero oxygen solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphite