Läs mer
De Buyer™ Hård mikroperforerad aluminiumbricka
Beskrivning
- Utmärkt prestanda när den används med en bakmatta av silikon, bakplåtar och silikonformar
- Idealisk för användning i en varmluftsugn
- Optimala mikroperforeringar med 3 mm diameter ger utmärkt varm- eller kallluftcirkulation för jämn tillagning
- Perfekt värmespridning och överföring
- Tjock, lätt och robust
- Använd inte med flytande eller halvflytande preparat
- Tål diskmaskin
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Material | Aluminium |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| För användning med | Konvektionsugnar |
| För användning med (applikation) | Små bakverk, kakor mm. |
| Form | Rektangulär |
| Tjocklek | 1.5 mm |