Beskrivning
- Designad för att bära din M410-etikettskrivare och extra tillbehör överallt där du behöver det
- Detta slitstarka hårda fodral skyddar din skrivare mot stötar och damm samtidigt som det möjliggör enkel rörlighet
- Håller skrivartillbehör organiserade och till hands
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bärväska |
| För användning med (utrustning) | BMP41 etikettskrivare, Brady M410 etikettskrivare |
| Bredd (metrisk) | 431.80 mm |
| Höjd (engelska) | 17,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 444.50 mm |
| Beskrivning | Hårt fodral för M410 bärbar skrivare |
| Inkluderar | Ett hårt fodral för en M410-skrivare |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elektrisk märkning, Identifiering av anläggningar, Livsmedels- och dryckesprocessmärkning, Allmän identifiering, Vård- och sjukhusmärkning, Inventering och inspektionsmärkning, Laboratoriemärkning, Lean- och 5S-märkning, Säkerhetsidentifiering, Märkning av lagerkablar, Wire |
| Kvantitet | 1 st |
| Alternativt artikelnummer | M410-HC |