Läs mer
Honeywell Safety Products™ A800 I/O Hard Coat glasögon
Produktkod. 12697283
Ram färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12697283
Brand: Honeywell Safety Products™ 1015350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa skyddsglasögon är ekonomiska och bekväma och är överkomliga och lämpade för användning i en mängd olika applikationsarenor. Honeywell Safety Products™ A800 I/O Hard Coat Glasögon är designade med en sportig stil och en slimmad profil för arbetare med mindre ansikten.
  • Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s).
  • Väl lämpad för inomhus- och utomhusapplikationer som verktyg, lätt och tung tillverkning, bioteknik, laboratorier, renrum, skeppsbyggnad och biltillverkning.
  • Prisvärt och ekonomiskt.
  • Smal profil för arbetare med mindre ansikten.
  • Sportig styling.
  • 9-bas polykarbonat, nötningsbeständiga linser.
  • 180° fält med distorsionsfritt syn.
  • Templar har mjuka, vadderade inlägg med extra flex.
  • Mjukt nosstycke anpassar sig till olika näsbryggor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG kategori PPE 2, kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer EC1790, EG-intygsnummer EC1790
Linsbeläggning Slagtålig, Reptålig
Linsfärg Silver
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Administration. Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s). Väl lämpad för inomhus-/utomhusapplikationer som verktyg, lätt och tung tillverkning, bioteknik, laboratorier, renrum, skeppsbyggnad och biltillverkning.
Ram färg Grå
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat