Läs mer
Technical Service Consultants™ Inokuleringsögla i hårdkristall polystyren
Förpackningstyp:
Singlar i skalpåse
Väska
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Kadmiumfria pigment
- Gammabestrålning för att uppnå en SAL på 10-6
- Hållbarhet: 3 år
- 4-25 °C. Förvara i torrt och ventilerat utrymme; skydda mot ljus, värme och fukt i tättsluten originalförpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 1μ L |
| Material | Hård kristall polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Förpackningstyp | Singlar i skalpåse |
| För användning med (applikation) | Idealisk för kraftigt kontaminerade eller kliniska prover |