Läs mer
Technical Service Consultants™ Inokuleringsögla i hårdkristall polystyren
Förpackningstyp:
Singlar i skalpåse
Väska
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beschreibung
- Kadmiumfria pigment
- Gammabestrålning för att uppnå en SAL på 10-6
- Hållbarhet: 3 år
- 4-25 °C. Förvara i torrt och ventilerat utrymme; skydda mot ljus, värme och fukt i tättsluten originalförpackning
Spezifikation
Spezifikation
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 10μ L |
| Material | Hård kristall polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Förpackningstyp | Singlar i skalpåse |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur