Läs mer
3M™ Hård hatt
Produktkod. 17951030 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Standard
Produktkod. Storlek
17951030 Standard
1 options
Produktkod. 17951030 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100033247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9540.00 SEK
    6727.72 SEK / Paket med 20
    Save 2812.28 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
G3000 Series Hard Hat har designats i nära samarbete med industri- och skogsarbetare och är avsedd för användning i tuffa miljöer med tuffa krav på effektivt skydd, utmärkt ventilation och maximalt synfält.
  • Hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och bra synfält
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om för dig när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är ’dags att byta ut den
  • Mjukt rundad design hjälper till att undvika att delar fastnar i kablar eller grenar
  • Ventilationshål fördelade över en stor yta ger maximalt genomflöde av luft, vilket ökar användarens komfort
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt
  • Branding och logotyp utskriftsalternativ tillgängliga
  • Utbytbart svettband i läder eller plast
  • Mining lamphållare alternativ tillgänglig
  • Godkänd för användning vid -30 °C
  • Finns i 8 standardfärger (vit, gul, blå, röd, grön, orange, svart, hi-viz grön)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Färg Vitt
För användning med (applikation) Industriella och skogsskötta arbetsplatser
Produkttyp Hård hatt
Storlek Standard
Ventilerad Ej ventilerad
Huvud stil Framkant