Beskrivning
- Ger ögonskydd mot partiklar och UV
- Fästs enkelt på 3M™ Hårda hattar
- Slitstark linsbeläggning mot repor och imma hjälper till att minimera fysisk skada och imma
- Lätt att justera för en bra passform
- Testad och godkänd enligt EN 166:2001
- Ansiktsskydd märkning 2C-1,2 3M 1 F
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Linsfärg | Klart |
| För användning med (utrustning) | 3 M™ Hårda hattar |
| För användning med (applikation) | Skydd mot partiklar och UV |
| Kvantitet | 20 /Cs. |