Läs mer
3M™ Hard Hat with Plastic Sweatband, G2000CUV-VI
Produktkod. 15453355 Handla allt 3M Produkter
Change view
:
Color: White
Produktkod.
15453355 Color: White
1 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15453355 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000039611
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
3M™ Hard Hat G2000CUV-VI features a ventilation inlet on the top and a ventilated plastic headband to provide comfort.
  • Lightweight white hard hat with pinlock suspension
  • 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV radiation and it's time to replace it
  • Extended edge on the back of the hard hat provides extra protection for the sensitive neck area
  • Flat surface for printing a brand name or logo
  • Easy to replace sweatband for comfort and hygiene
  • Ventilated headband for improved comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN397
Färg White
Material UV-Stabilized ABS
Storlek 54 to 62 cm
Vikt (metrisk) 340 g
Ventilerad Ventilated