Läs mer
3M™ Hård hatt, Uvicator , Spärr, Ventilerad, Svettband av plast
Produktkod. 17996072 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17996072 Blått
1 options
Produktkod. 17996072 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000039719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 SEK
    273.65 SEK / Paket med 1
    Save 80.35 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Serie G3000 hjälm har designats i nära samarbete med industri- och skogsarbetare. Den är avsedd för användning i tuffa miljöer med tuffa krav på effektivt skydd, utmärkt ventilation och maximalt synfält.
  • Hölje designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och ett bra synfält
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva talar om när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den
  • Mjukt rundad design hjälper till att undvika att delar fastnar i kablar eller grenar
  • Ventilationshål fördelade över en stor yta ger maximalt genomflöde av luft, vilket ökar användarens komfort
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre synlighet vid arbete i trånga utrymmen
  • Den slimmade designen gör att fallande föremål lätt glider av och inte lossar hjälmen från sin position.
  • Mjukt rundad design, utan några vassa eller utstickande komponenter, det extremt bekväma fodret och den enkla justeringen av passformen gör G3000 unik.
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt
  • Branding och logotyp utskriftsalternativ tillgängliga
  • Utbytbart svettband av läder eller plast; Mining lamphållare finns tillgängligt
  • Godkänd för användning vid -30 °C
  • Finns i 8 standardfärger (vit, gul, blå, röd, grön, orange, svart, hi-viz grön)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (utrustning) Hörselkåpor, ansiktsskydd
Produkttyp Hård hatt
Storlek Universell
Ventilerad Ventilerad
Huvud stil Främre brätte (kort)
Bredd (metrisk) 20.7 cm
Bredd (engelska) 8,15 tum.