Läs mer
Brady™ Ultimat säkerhetshänglås
Höjd (metrisk) bygel:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Beskrivning
- Bygel och kropp är gjorda av härdat legerat stål av högsta standard
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ultimat säkerhetshänglås |
| Alternativt artikelnummer | SEC HÄNGLÅS 55 MM SCHACKEL 75 MM 1 ST/PAC |
| Färg | Svart |
| Material | Härdat legerat stål |
| Beskrivning | Ultimat säkerhetshänglås |
| Diameter (metrisk) bygel | 11 mm |
| Mått (L x B) | 63.00 x 134.00 mm |
| Höjd (metrisk) | 134 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 75,00 mm |
| Material (bygel) | Härdat legerat stål |
| Visa mer |