Läs mer
Brady™ Ultimat säkerhetshänglås
Produktkod. 15633537
Change view
Höjd (metrisk) bygel:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) bygel unitSize
15633537 26,00 mm Paket med 2
11791286 26,00 mm Paket med 3
11701296 50,00 mm Paket med 3
15643537 50,00 mm Paket med 2
11726785 75,00 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15633537 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805837
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den 7-stiftade skivcylindern ger ultimat skydd mot manipulation och nyckelbyten.
  • Bygel och kropp är gjorda av härdat legerat stål av högsta standard
Specifikationer
Produkttyp Ultimat säkerhetshänglås
Färg Svart
Material Härdat legerat stål
Beskrivning Ultimat säkerhetshänglås
Diameter (metrisk) bygel 11 mm
Mått (L x B) 63.00 x 85.00 mm
Höjd (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) bygel 26,00 mm
Material (bygel) Härdat legerat stål
Antal pins 7
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 63 mm