Läs mer
Brady™ Ultimat säkerhetshänglås
Produktkod. 15643537 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk) bygel:
26,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) bygel Förpackningsstorlek
15643537 50,00 mm Paket med 2
15633537 26,00 mm Paket med 2
11726785 75,00 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15643537 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805838
Beräknad leverans: 16-12-2026
Den 7-stiftade skivcylindern ger ultimat skydd mot manipulation och nyckelbyten.
  • Bygel och kropp är gjorda av härdat legerat stål av högsta standard
Specifications
Produkttyp Ultimat säkerhetshänglås
Nyckeltyp Keyed Different
Alternativt artikelnummer SÄKERHETSHÄNGLÅS 55 MM BYGLA 50 MM 2
Färg Svart
Material Härdat legerat stål
Beskrivning Ultimat säkerhetshänglås
Diameter (engelska) Shackle 0.433 in.
Diameter (metrisk) bygel 11 mm
Mått (L x B) 63.00 x 109.00 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (metrisk) 109 mm
Höjd (metrisk) bygel 50,00 mm
Material (bygel) Härdat legerat stål
Antal pins 7
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 63 mm
Bredd (metrisk) bygel 49.50 mm