Läs mer
Nabertherm™ Hardening Furnace
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Controllertyp:
B400
C440
Temperaturkontroll:
Minuter till Tmax: 105
Minuter till Tmax: 120
Minuter till Tmax: 180
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tmax: 1280°C
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B400 |
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Temperatur (metrisk) | 1280°C |
| Temperaturkontroll | Minuter till Tmax: 105 |
| Mått (D x B x H) Inredning | 350 x 350 x 250 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 1040 x 1100 x 1340 mm |