Läs mer
Nabertherm™ Härdningsugn
Produktkod. 17308029 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Controllertyp:
B500
C540
Temperaturkontroll:
Minuter till Max Temp: 105
Minuter till Max Temp: 120
Minuter till Max Temp: 180
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Controllertyp Temperaturkontroll
17308029 9 l C540 Minuter till Max Temp: 180
17318029 11 l B500 Minuter till Max Temp: 180
17328029 11 l C540 Minuter till Max Temp: 180
17338029 11 l B500 Minuter till Max Temp: 120
17348029 11 l C540 Minuter till Max Temp: 120
17358029 17 l B500 Minuter till Max Temp: 120
17368029 17 l C540 Minuter till Max Temp: 120
17378029 30 l B500 Minuter till Max Temp: 105
17398029 40 l B500 Minuter till Max Temp: 120
17308039 40 l C540 Minuter till Max Temp: 120
17318039 60 l B500 Minuter till Max Temp: 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17308029 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer N01H1NMNA
Kammarugnarna är en perfekt passform för att tåla hård användning i laboratoriet, t.ex. vid värmebehandling av metaller krävs robust isolering med lätt eldfast tegel. Ugnarna kan utökas med en mängd olika tillbehör.
  • Max temperatur: 1280 °C
Specifikationer
Controllertyp C540
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1280 °C
Typ Härdningsugn
Stil Bordsskiva
Temperaturkontroll Minuter till Max Temp: 180
Mått (D x B x H) Inredning 250 x 250 x 140 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 800 x 650 x 600 mm