Beskrivning
- Max temperatur: 1280 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 40 l |
| Temperatur (metrisk) | 1280 °C |
| Typ | Härdningsugn |
| Temperaturkontroll | Minuter till Max Temp: 120 |
| Mått (D x B x H) Inredning | 350 x 500 x 250 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 1040 x 1250 x 1340 mm |