Läs mer
Nabertherm™ Härdningsugn
Produktkod. p-7236248 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Controllertyp:
B500
C540
Temperaturkontroll:
Minuter till Max Temp: 105
Minuter till Max Temp: 120
Minuter till Max Temp: 180
Produktkod. 17308029
Brand: Nabertherm™ N01H1NMNA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kammarugnarna är en perfekt passform för att tåla hård användning i laboratoriet, t.ex. vid värmebehandling av metaller krävs robust isolering med lätt eldfast tegel. Ugnarna kan utökas med en mängd olika tillbehör.
  • Max temperatur: 1280 °C
Specifikationer
Controllertyp C540
Kapacitet (metrisk) 9 l
Temperatur (metrisk) 1280 °C
Typ Härdningsugn
Stil Bordsskiva
Temperaturkontroll Minuter till Max Temp: 180
Mått (D x B x H) Inredning 250 x 250 x 140 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 800 x 650 x 600 mm