Läs mer
Hanna Instruments™ Hårdhetsreagensvattentestsats
Beskrivning
- Färdiggjorda reagenser för enkel användning
- Alla reagenser märkta med utgångsdatum och lotnummer för spårbarhet
- Manuell titrering utförd med calmagite-indikator
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | 100 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Räckvidd | 0 till 300 mg/L |
| Testmetod | Titrering |
| Typ | Hårdhetstestsats |