Läs mer
Sartorius Hårdvarupaket för Automatisk Draft Shield
Handla allt Sartorius Produkter
:
Typ: Programvarulicens
Beskrivning
- Aktivering av Motoriserad Draft Shield för Sartorius Cubis™ II Ultra högupplösta mikrovågar med hög kapacitet
- Avtagbar och lätt att rengöra; designad för verktygsfri demontering
- Material: glas
- Kan konfigureras på modeller med MCA- eller MCE-gränssnitt vid köptillfället
- Efter köp licensiering endast tillgänglig för MCA-modeller
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet |
| Typ | Programvarulicens |