Läs mer
Sartorius Hårdvarupaket för inbyggd jonisator
Produktkod. 17987320 Handla allt Sartorius Produkter
:
Typ: Programvarulicens
Produktkod. 17987320
Brand: Sartorius QAPP1001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aktivering jonisator tillbehör för Cubis™ II för att effektivt neutralisera laddningar från prover, behållare eller pulver.
  • Inbyggd jonisatoruppgradering för Sartorius Cubis II Ultra högupplösta mikrovågar med hög kapacitet
  • Neutraliserar effektivt elektrostatiska laddningar från prover, behållare eller pulver
  • Hjälper till att säkerställa korrekta resultat och stabila avläsningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Cubis™ II Mikrovåg med hög kapacitet
Typ Programvarulicens