Läs mer
Byrettstativ i lövträ
Produktkod. 12916796
Change view
Typ:
Buret-stativ (dubbel)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12916796 Buret-stativ (dubbel) Varje
1 options
Produktkod. 12916796 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer L326/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.00 SEK
    683.61 SEK / Paket med 1
    Save 74.39 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Använd detta stativ för att hålla byretter i en mängd olika laboratoriemiljöer. Byrettstativ i hårdträ har slitsade tratthållare och klämmor med fodrade käftar.
  • Stativ i lövträ med utbytbara komponenter
  • Baserna är 205 x 110 mm (enkel) och 290 x 110 mm (dubbel)
  • Stavarna är 460 x 16 mm (dia)
  • Försedd med plastskruvar och gummifötter på basen
Specifikationer
Längd (metrisk) 290 mm
För användning med (utrustning) Byrett
Material Trä
Typ Buret-stativ (dubbel)
Bredd (metrisk) bas 110 mm