Läs mer
Harmalin, 98+%
Produktkod. 15414249
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414249 5 g 5g
15404249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61699.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 304-21-2 | C13H14N2O | 214,268 g/mol
CNS-stimulantia; kan verka via NMDA-receptorer. Reversibel hämmare av MAO-A
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • CNS-stimulantia; kan verka via NMDA-receptorer
  • Reversibel hämmare av MAO-A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304-21-2
Molekylformel C13H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 214.268
MDL-nummer MFCD00004955
InChI-nyckel QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N
Synonym harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline
PubChem CID 5280951
IUPAC-namn 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole
LEDER CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Harmaline
Smältpunkt 239 °C till 241 °C
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Beilstein 207310
Merck Index 14,4613
Formel vikt 214.27
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristaller
RUO– Endast forskningsanvändning