Läs mer
Harman-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harman-13C2,15N |
| CAS | 1189461-56-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C1013C2H10N15N |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3/i6+1,7+1,13+1 |
| LEDER | Cc1[15n][13cH][13cH]c2c3ccccc3[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-9H-(5,6-^{13}C_{2},1^{15}N)pyridino[3,4-b]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.2 |
| Formel vikt | 185.0881 |
| Visa mer |