Läs mer
Harman, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harmane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3 |
| Formel vikt | 182.0844 |
| Procent renhet | >95% |