Läs mer
Harmine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15821012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15821012 5 g 5g
10412071 250 mg 250mg
15811012 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15821012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 442-51-3
Molekylformel C13H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00004958
InChI-nyckel BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, leucoharmine, banisterine, banisterin, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, telepathine, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, yageine, harmine, yajeine
PubChem CID 5280953
ChEBI CHEBI:28121
IUPAC-namn 7-metoxi-l-metyl-9H-pyrido[3,4-b]indol
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Harmine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 262.0°C to 264.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 4649
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.