missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Harmine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harmine-d3 |
| CAS | 1216704-96-9 |
| Molekylformel | C13H9D3N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vikt | 215.1138 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?