Läs mer
Harmine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harmine |
| CAS | 442-51-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Harmine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H12 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Pyrido[3,4-b]indole, 7-methoxy-1-methyl-, 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, Banisterin, Banisterine, Harmin, Harmine, Leucoharmine, Telepathin, Telepathine, Yagein, Yageine, 1-Methyl-7-methoxy-beta-carboline, 1-Methyl-7-methoxy-β-carboline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23 |
| Visa mer |