Läs mer
Harmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harmine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3 |
| Formel vikt | 212.095 |