Läs mer
Harmol hydrokloriddihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445989 5 g 5g
15435989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63827.06
Request Bulk or Custom Format
Inducerar apoptos genom Caspase-8-aktivering
Harmol hydrokloriddihydrat används för att inducera apoptos genom Caspase-8-aktivering, CNS-stimulerande medel, kan verka genom NMDA-receptorer och antitumörmedel. Harmol har visat sig hämma haspinkinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Harmol hydrokloriddihydrat används för att inducera apoptos genom Caspase-8-aktivering, CNS-stimulerande medel, kan verka genom NMDA-receptorer och antitumörmedel. Harmol har visat sig hämma haspinkinas.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149022-16-2
Molekylformel C12H15ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 270.713
MDL-nummer MFCD00150058
InChI-nyckel OITPZRQHDRVLMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym harmol hydrochloride dihydrate, 1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indol-7-ol hydrochloride dihydrate, harmol hydrochloride hydrate, harmol dihydrate hydrochloride, c12h10n2o.hcl.2h2o, 1-methyl-2,9-dihydropyrido 3,4-b indol-7-one dihydrate hydrochloride
PubChem CID 2723830
IUPAC-namn 1-metyl-2,9-dihydropyrido[3,4-b]indol-7-on;dihydrat;hydroklorid
LEDER CC1=C2C(=C3C=CC(=O)C=C3N2)C=CN1.O.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Harmol hydrochloride dihydrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 270.72 (234.69 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.