Läs mer
Harmol, TRC
Produktkod. 30399043
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399043 25 mg
30397326 5 mg
30390394 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30399043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH10526525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-03-6
Molekylformel C12 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Synonym 9H-Pyrido[3,4-b]indol-7-ol, 1-methyl-, Harmol (6CI,7CI), NSC 72292, 1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol
IUPAC-namn 1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol
LEDER Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Harmol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12/h2-6,14-15H,1H3
Formel vikt 198.0793