Läs mer
Harpagide (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harpagide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O10/c1-14(21)4-7(17)15(22)2-3-23-13(11(14)15)25-12-10(20)9(19)8(18)6(5-16)24-12/h2-3,6-13,16-22H,4-5H2,1H3/t6-,7-,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 364.1369 |