Läs mer
Harpagoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harpagoside |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 494.1788 |