Läs mer
Harringtonine, MedChemExpress
Beskrivning
Harringtonine is a natural Cephalotaxus alkaloid that inhibits protein synthesis. Harringtonine has anti-chikungunya virus (CHIKV) activities with an EC50 of 0.24 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Harringtonine |
| CAS | 26833-85-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H37NO9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (188.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@@](CC(OC)=O)(O)CCC(C)(O)C)O[C@H]1[C@](C2=CC(OCO3)=C3C=C2CCN4CCC5)([H])[C@]45C=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.59 |
| Formel vikt | 531.59 |
| Visa mer |