Läs mer
Solveco Harris Hematoxylin
Beskrivning
BioGnosts Hematoxylin H är en pålitlig formulering av hematoxylin som ofta används inom histopatologi för exakt kärncellsfärgning. Denna version av Hematoxylin enligt Harris appliceras med den regressiva metoden vid rutinfärgning av hematoxylin och eosin (HE). Extraherat från timmerved (Haematoxylon campechianum L.), oxideras hematoxylin till hematein, som binder med metalljoner (betningsämnen) för att producera en viktig kärnfärg. Det positivt laddade hematein-betsningskomplexet interagerar med de negativt laddade fosfatjonerna i DNA, vilket resulterar i den karakteristiska blå färgen av kärnan.
Medan den ursprungliga Harris-formeln använde kvicksilveroxid för oxidation, väljer BioGnosts Hematoxylin H säkrare, miljövänliga alternativ som natrium- eller kaliumjodat. Denna formulering färgar effektivt kärnmembranet, nukleoplasman och nukleolen, vilket erbjuder exceptionell klarhet och detaljer i histologiska preparat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reagens |
| Kvantitet | 1 l |
Säkerhet och hantering
- 1L Harris Hematoxylin
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: aluminum sulfate octadecahydrate, ethylene glycol
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.