Läs mer
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for BMP71 and M710
Produktkod. 31910403
Change view
Färg:
White
Yellow
Mått (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
31910403 White 6 x 15 mm
31910383 White 6 x 17 mm
31910384 Yellow 6 x 17 mm
31910393 Yellow 6 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31910403 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 313462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.26 SEK
    583.99 SEK / 750 rullar
    Save 40.27 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M7-R6000 for the M710 / BMP71 Label Printers
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Typ av lim Permanent Acrylic
Beläggning None
Färg White
Avsluta Gloss
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-sided
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Barcode Labeling, Circuit board Labeling, Component and equipment Labeling, General identification, Inventory and inspection Labeling, Electrical Labeling
För användning med (utrustning) BMP71, M710
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (L x B) 6 x 15 mm
Längd (engelska) 16 ft.
Bredd (engelska) 0.59 in.
Bredd (metrisk) 15 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 15 mm
Höjd (engelska) 0.24 in.
Höjd (metrisk) 6 mm
Alternativt artikelnummer M7-220-423