Läs mer
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for M610, M611,and BMP61
Produktkod. 31910371
Change view
Färg:
White
Yellow
Mått (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
31910371 White 6 x 17 mm
31910380 Yellow 6 x 17 mm
31910368 White 6 x 15 mm
31910404 Yellow 6 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31910371 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 313452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.26 SEK
    583.99 SEK / 750 rullar
    Save 40.27 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M61-R6010 for the M610 / BMP61 / M611
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Typ av lim Permanent Acrylic
Beläggning None
Färg White
Avsluta Gloss
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-sided
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Component and Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling
För användning med (utrustning) M610, M611, BMP61
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (L x B) 6 x 17 mm
Längd (engelska) 16 ft.
Bredd (engelska) 0.67 in.
Bredd (metrisk) 17 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 17 mm
Höjd (engelska) 0.24 in.
Höjd (metrisk) 6 mm
Alternativt artikelnummer M6-219-423