Läs mer
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for M610, M611,and BMP61
Produktkod. 31910404
Change view
Färg:
White
Yellow
Mått (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
31910404 Yellow 6 x 15 mm
31910371 White 6 x 17 mm
31910380 Yellow 6 x 17 mm
31910368 White 6 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31910404 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 313455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.62 SEK
    703.13 SEK / 750 rullar
    Save 48.49 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M61-R6010 for the M610 / BMP61 / M611
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Typ av lim Permanent Acrylic
Beläggning None
Färg Yellow
Avsluta Gloss
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-sided
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Barcode Labeling, Circuit board Labeling, Component and equipment Labeling, General identification, Inventory and inspection Labeling, Electrical Labeling
För användning med (utrustning) M610, M611, BMP61
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (L x B) 6 x 15 mm
Längd (engelska) 16 ft.
Bredd (engelska) 0.59 in.
Bredd (metrisk) 15 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 15 mm
Höjd (engelska) 0.24 in.
Höjd (metrisk) 6 mm
Alternativt artikelnummer M6-220-423-YL