Läs mer
Brady™ Hårda miljöer Multipurpose kontinuerliga klara polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Få aggressiva självhäftande etiketter för svåra ytor och de tuffaste miljöerna. Dessa genomskinliga polyesteretiketter är idealiska för laboratorier, tillgångsspårning och märkning av frontplåt.
646.00 SEK - 1845.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart
Se fler specifikationer
Produkter 8
Produktkod Brand Mått (L x B) För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Mått (L x B) För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17898944
Visa dokument
Brady™
173233
50 fot x 0,375 tum M710, BMP71
824.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
17839014
Visa dokument
Brady™
174332
50 fot x 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
667.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
17878934
Visa dokument
Brady™
173226
15 meter x 0,5 tum M710, BMP71
646.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17898324
Visa dokument
Brady™
174362
15 meter x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
758.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17839054
Visa dokument
Brady™
173297
50 fot x 1 tum M710, BMP71
1140.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
17808364
Visa dokument
Brady™
174307
50 fot x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
1230.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17829114
Visa dokument
Brady™
174317
15 cm x 3,5 cm. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
1845.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17859214
Visa dokument
Brady™
173266
15 meter x 6 cm. M710, BMP71
1705.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Permanent lim med hög hållfasthet för rostfritt stål, pulverlackerade metaller, målad emalj och plast i allväderapplikationer
  • Tål exponering för UV-ljus, extrema temperaturer, bränsle och olja, avfettningsmedel, rengöringsmedel och rengöringsmedel
  • Svart tryck på klar polyester
  • UL erkänd enligt UL969, CSA till C222 nr 015-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Permanent akryl
Klart
Kontinuerligt
Termisk överföring
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
50 ft.
-94 °F till +212 °F
0,003 tum.
50 ft.
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Icke-steril
Nej
Rektangel
-70 °C till +100 °C
0.076 mm
15.24 m
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer