Läs mer
Brady™ Hård miljö Multipurpose Kontinuerlig ogenomskinlig polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Permanent polyester är idealisk för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
590.00 SEK - 667.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand För användning med (utrustning) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17898994
Visa dokument
Brady™
173228
M710, BMP71
590.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
17858194
Visa dokument
Brady™
174360
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
667.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Drifttemperatur på -70 °C till 110 °C (-94 F °till 230 °F)
  • Tillverkad av B-423 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Kontinuerligt
Termisk överföring
Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
50 ft.
-94 °F till +230 °F
0,003 tum.
50 ft.
0,5 tum
Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Icke-steril
Nej
Rektangel
-70 °C till +110 °C
0.076 mm
15.24 m
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer