Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Continuous Opaque Polyester Labels for M6/M7 Printers
Permanent polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
590.00 SEK - 667.00 SEK
Specifica
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Compliance | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Coating | None |
| Color | White |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Codice del prodotto | Marca | For Use With (Equipment) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | For Use With (Equipment) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17898994
|
Brady™
173228 |
M710, BMP71 |
590.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
17858194
|
Brady™
174360 |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
667.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
Descrizione
- Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
- UL approved, CSA accepted
- Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
- Service temperature of -70°C to 110°C (-94°F to 230°F)
- Made of B-423 polyester material
Specifica
| Not Autoclavable | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.076 mm | |
| 50 ft. | |
| 0.5 in. |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| White | |
| Thermal Transfer | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.003 in. | |
| 50 ft. x 0.5 in. | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.