Läs mer
Brady™ Hårda miljöer Multipurpose polyesteretiketter med rubrik för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17851469 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,75 x 1,5 tum
0,75 x 1,63 tum
1,5 x 0,75 tum
Färg:
Klart, Vitt
Svart, Vitt
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg För användning med (utrustning)
17851469 1,5 x 0,75 tum Klart, Vitt M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17801399 0,75 x 1,63 tum Svart, Vitt M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17819054 0,75 x 1,5 tum Klart, Vitt M710, BMP71
17831599 0,75 x 1,5 tum Klart, Vitt M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17831669 0,75 x 1,5 tum Svart, Vitt M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17851469 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173806
Beräknad leverans: 11-12-2026
Permanent polyester är UL-erkänd för utomhusbruk på glas, härdplast och polyvinylfluoridplast för att stödja identifiering av solpaneler.
  • Idealisk för användning vid elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler
  • Glänsande vit finish med permanent akryl är termisk överföringsskrivbar
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Uppfyller kraven på halogenfritt material enligt DIN VDE 0472 del 815
  • Tillverkad av B-423 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Mått (L x B) 1,5 x 0,75 tum
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Alternativt artikelnummer M6-30-423-TEST